Palladium(II)chlorid, wasserfrei zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Palladium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07110.0001
8.07110.0005
8.07110.0010
8.07110.0050
8.07110.8500
8.07110.0001EA
248
EUR
8.07110.0001
8.07110.0005
8.07110.0010
8.07110.0050
8.07110.8500
Palladium(II)chlorid, wasserfrei zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Palladium(II)chlorid
Formel:
PdCl₂ Schmelzpunkt: 678 °C Dichte: 4 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003558 CAS-Nummer: 7647-10-1 EINECS: 231-596-2 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 13,07058 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 680 °C |
Molar Mass | 177.33 g/mol |
Density | 4.0 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |