Nickel(II)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Nickel dichloride

M-Clarity™ quality level = MQ100

339350-250G 339350-50G
SIAL339350-250GEA 294 EUR
SIAL339350-250G SIAL339350-50G
Nickel(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Nickel(II)chlorid
Formel: Cl₂Ni
Schmelzpunkt: 1009 °C
Dichte: 3.55 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011142
CAS-Nummer: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN-Nummer: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06588

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR