Nickel(II)chlorid, wasserfrei 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B22085.14
B22085.22
B22085.36
B22085.14EA
36.2
EUR
B22085.14
B22085.22
B22085.36
Nickel(II)chlorid, wasserfrei 98%
Nickel(II)chlorid
Formel:
Cl₂Ni Schmelzpunkt: 1001 °C Dichte: 3,55 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011142 CAS-Nummer: 7718-54-9 EINECS: 231-743-0 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6505 |