Eisen(III)chlorid, wasserfrei, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Iron trichloride, Ferric chloride
24216.268EA
55.2
EUR
24216.268
24216.361
24216.460
Eisen(III)chlorid, wasserfrei, GPR RECTAPUR®
Eisen(III)chlorid
Formel:
FeCl₃ Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 260 °C Dichte: 2.8 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011005 CAS-Nummer: 7705-08-0 EINECS: 231-729-4 UN-Nummer: 1773 ADR: 8,III Merck Index: 13,04048 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green to black, cryst. powder (NK) |
Assay | Min. 98,5% |
Insoluble matter | Max. 0,2% |
Arsenic (As) | Max. 0.001% |
Chromium (Cr) | Max. 0,05% |
Copper (Cu) | Max. 0,01% |
Manganese (Mn) | Max. 0,2% |
Nickel (Ni) | Max. 0,03% |
Lead (Pb) | Max. 0.001% |
Zinc (Zn) | Max. 0,04% |