Eisen(II)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Iron dichloride, Ferrous chloride

M-Clarity™ quality level = MQ100

450944-10G 450944-50G
SIAL450944-10GEA 155 EUR
SIAL450944-10G SIAL450944-50G
Eisen(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Eisen(II)chlorid
Formel: Cl₂Fe
Siedepunkt: 2023 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 674 °C
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011004
CAS-Nummer: 7758-94-3
EINECS: 231-843-4
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04091

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR