Eisen(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Iron dichloride, Ferrous chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
450936-25G
450936-5G
SIAL450936-25GEA
319
EUR
SIAL450936-25G
SIAL450936-5G
Eisen(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Eisen(II)chlorid
Formel:
Cl₂Fe Siedepunkt: 2023 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 674 °C Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011004 CAS-Nummer: 7758-94-3 EINECS: 231-843-4 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 12,04091 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...