Eisen(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Iron dichloride, Ferrous chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
429368-10G 429368-1G
SIAL429368-10GEA 423 EUR
SIAL429368-10G SIAL429368-1G
Eisen(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Eisen(II)chlorid
Formel: Cl₂Fe
Siedepunkt: 2023 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 674 °C
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011004
CAS-Nummer: 7758-94-3
EINECS: 231-843-4
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04091