Eisen(II)chlorid, wasserfrei ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Iron dichloride, Ferrous chloride
31141.06 31141.18 31141.30
31141.06EA 88.6 EUR
31141.06 31141.18 31141.30
Eisen(II)chlorid, wasserfrei ≥99,5% (Metall-Basis)
Eisen(II)chlorid
Purity: 99.5% CAS No.: 7758-94-3 Molecular Formula: Cl2Fe Formula Weight: 126.75 Physical Form: Powder Density: 3.160 pH: 2.5 Melting Point: 674° Boiling Point: 1023° Solubility: Freely soluble in water, alcohol, acetone Merck Reference: 14,4043 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011004
Formel: Cl₂Fe
Siedepunkt: 1023 °C
Schmelzpunkt: 674 °C
Dichte: 3.160
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011004
CAS-Nummer: 7758-94-3
EINECS: 231-843-4
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4043