Cobalt(II)chlorid, wasserfrei 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
214130050
214131000
214135000
ACRO214130050EA
46.8
EUR
ACRO214130050
ACRO214131000
ACRO214135000
Cobalt(II)chlorid, wasserfrei 97%
Cobalt(II)chlorid
Formel:
Cl₂Co Siedepunkt: 1049 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 735 °C Dichte: 1,6795 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00010938 CAS-Nummer: 7646-79-9 EINECS: 231-589-4 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,02498 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Blue Powder |
Titration Complexometric | ≥96.0 % |
Iron (Fe) | ≤500 ppm |
Lead (Pb) | ≤100 ppm |
Nickel (Ni) | ≤2000 ppm |