Platin(II)bromid (≥54,5% Pt) ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
12172.03
12172.06
12172.03EA
143
EUR
12172.03
12172.06
Platin(II)bromid (≥54,5% Pt) ≥99,9% (Metall-Basis)
Platin(II)bromid
Purity: 99.9%
CAS No.: 13455-12-4
Molecular Formula: PtBr2
Formula Weight: 354.91
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 250° dec.
MDL No.: MFCD00011180
Formel:
Br₂Pt Schmelzpunkt: 250 °C (Zers.) Dichte: 6,652 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011180 CAS-Nummer: 13455-12-4 EINECS: 236-648-8 |