Nickel(II)bromid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nickel dibromide
203360500
203360100
203362500
ACRO203360500EA
109
EUR
ACRO203360500
ACRO203360100
ACRO203362500
Nickel(II)bromid 99%
Nickel(II)bromid
Formel:
Br₂Ni Schmelzpunkt: 963 °C Dichte: 5,09 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011141 CAS-Nummer: 13462-88-9 EINECS: 236-665-0 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,06585 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown Crystalline powder and/or chunks |
Titration Argentometric | ≥98.5 % (on dry substance) |
Water | ≤6 % (K.F.) |