Eisen(III)bromid, wasserfrei 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
31125.14 31125.22 31125.06
31125.14EA 212 EUR
31125.14 31125.22 31125.06
Eisen(III)bromid, wasserfrei 98+%
Eisen(III)bromid
Purity: 98+% CAS No.: 10031-26-2 Molecular Formula: FeBr3 Formula Weight: 295.57 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: Dark red Odour: Odourless Melting Point: dec. Merck Reference: 14,4018 MDL No.: MFCD00016082
Formel: Br₃Fe
Schmelzpunkt: Zersetzung
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016082
CAS-Nummer: 10031-26-2
EINECS: 233-089-1
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4018