Eisen(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
400831-10G 400831-50G
SIAL400831-10GEA 87.9 EUR
SIAL400831-10G SIAL400831-50G
Eisen(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Eisen(II)bromid
Formel: Br₂Fe
MDL Number: MFCD00016081
CAS-Nummer: 7789-46-0
EINECS: 232-168-8
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III