Eisen(II)bromid, wasserfrei ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
31154.06 31154.14 31154.22
31154.06EA 56.2 EUR
31154.06 31154.14 31154.22
Eisen(II)bromid, wasserfrei ≥98%
Eisen(II)bromid
Purity: 98% min CAS No.: 7789-46-0 Molecular Formula: Br2Fe Formula Weight: 215.67 Physical Form: Granular Density: 4.636 Appearance: Green to dark yellow Odour: Odourless Melting Point: 684° Merck Reference: 14,4042 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016081
Formel: Br₂Fe
Schmelzpunkt: 684 °C
Dichte: 4,636
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016081
CAS-Nummer: 7789-46-0
EINECS: 232-168-8
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4042