Cobalt(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
334022-250G 334022-50G
SIAL334022-250GEA 335 EUR
SIAL334022-250G SIAL334022-50G
Cobalt(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II)bromid
Formel: Br₂Co
Dichte: 4,909 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016017
CAS-Nummer: 7789-43-7
EINECS: 232-166-7
Merck Index: 12,02496