Mangan(IV)oxid ≥89,0%, Pulver, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Manganese dioxide, Manganese(IV) oxide, activated, Manganese peroxide, Mangan(IV)-oxid
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05957.1000 1.05957.9025
1.05957.1000EA 86 EUR
1.05957.1000 1.05957.9025
Mangan(IV)oxid ≥89,0%, Pulver, Supelco®
Mangan(IV)oxid
Formel: MnO₂
Schmelzpunkt: 535 °C
Dichte: 5.03 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003463
CAS-Nummer: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (manganometric) ≥ 89.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid ≤ 5.0 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0.1 %
Ba (Barium) ≤ 1.0 %
Ca (Calcium) ≤ 1.0 %
Fe (Iron) ≤ 1.5 %
Loss on drying (105 °C) ≤ 0.3 %