Mangan(IV)oxid 99% -10 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
222581000 222585000 222580025
ACRO222581000EA 35.9 EUR
ACRO222581000 ACRO222585000 ACRO222580025
Mangan(IV)oxid 99% -10 mesh
Mangan(IV)oxid
Formel: MnO₂
Schmelzpunkt: 535 °C (Zersetzung)
Dichte: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003463
CAS-Nummer: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to black Powder
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %