Mangan(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Manganese oxide (Mn2O3), Dimanganese trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
377457-1KG
377457-250G
SIAL377457-1KGEA
465
EUR
SIAL377457-1KG
SIAL377457-250G
Mangan(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Mangan(III)oxid
Formel:
Mn₂O₃ Schmelzpunkt: 1347 °C Dichte: 4.81 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00016217 CAS-Nummer: 1317-34-6 EINECS: 215-264-4 Merck Index: 13,05761 |