Mangan(II)oxid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
44441.09
44441.18
44441.09EA
179
EUR
44441.09
44441.18
Mangan(II)oxid ≥99,99% (Metall-Basis)
Mangan(II)oxid
Formel:
MnO Schmelzpunkt: 1840 °C Dichte: 5,0 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016226 CAS-Nummer: 1344-43-0 EINECS: 215-695-8 |