Mangan(II)carbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Manganous carbonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
377449-1KG 377449-250G
SIAL377449-1KGEA 195 EUR
SIAL377449-1KG SIAL377449-250G
Mangan(II)carbonat, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)carbonat
Formel: CMnO₃
Molekulargewicht: 114.95 g/mol
Dichte: 3.12 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011116
CAS-Nummer: 598-62-9
EINECS: 209-942-9
Merck Index: 13,05749