Mangan(II)chlorid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Unter Argon in Ampullen verpackt
42844.04 42844.09 42844.18
42844.04EA 48.1 EUR
42844.04 42844.09 42844.18
Mangan(II)chlorid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Mangan(II)chlorid
Purity: 99.99% CAS No.: 7773-01-5 Molecular Formula: Cl2Mn Formula Weight: 125.84 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 2.977 Appearance: Pink Odour: Odourless Melting Point: 650° Boiling Point: 1190° Merck Reference: 14,5728 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011114
Formel: MnCl₂
Siedepunkt: 1190 °C
Schmelzpunkt: 650 °C
Dichte: 2,977
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011114
CAS-Nummer: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN-Nummer: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5728