Mangan(II)chlorid, wasserfrei 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Manganese dichloride
11868.36 11868.A3 11868.A9
11868.36EA 46 EUR
11868.36 11868.A3 11868.A9
Mangan(II)chlorid, wasserfrei 97%
Mangan(II)chlorid
Purity: 97% CAS No.: 7773-01-5 Molecular Formula: Cl2Mn Formula Weight: 125.84 Physical Form: Crystalline/Flake Density: 2.977 Appearance: Pink Odour: Odourless Melting Point: 650° Boiling Point: 1190° Merck Reference: 14,5728 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011114
Formel: MnCl₂
Molekulargewicht: 125.84 g/mol
Siedepunkt: 1190 °C
Schmelzpunkt: 650
Dichte: 2.977
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011114
CAS-Nummer: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN-Nummer: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,5728