Mangan(II)bromid, wasserfrei 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Manganous bromide, Manganese(ii)bromide, Manganese dibromide, Manganese(II) bromide hydrate
207860250 207861000
ACRO207860250EA 102 EUR
ACRO207860250 ACRO207861000
Mangan(II)bromid, wasserfrei 99%
Mangan(II)bromid
Formel: Br₂Mn
Molekulargewicht: 214.75 g/mol
Schmelzpunkt: 698
Dichte: 4.38 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011113
CAS-Nummer: 13446-03-2
EINECS: 236-591-9
Merck Index: 12,05765
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pink Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %