Wolframdisulfid ≥99,8% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Tungsten sulphide, Tungsten (IV) sulphide
11829.18 11829.30
11829.18EA 99.3 EUR
11829.18 11829.30
Wolframdisulfid ≥99,8% (Metall-Basis)
Wolframdisulfid
Purity: 99.8% CAS No.: 12138-09-9 Molecular Formula: WS2 Formula Weight: 247.98 Physical Form: Powder Density: 7.5 Appearance: Black Melting Point: 1250° dec. MDL No.: MFCD00011467
Formel: S₂W
Schmelzpunkt: 1250 °C (dec.)
Dichte: 7.5
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011467
CAS-Nummer: 12138-09-9
EINECS: 235-243-3