Molybdän(IV)sulfid 98.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Molybdenum disulphide
215781000 215785000 215780025
ACRO215781000EA 88.5 EUR
ACRO215781000 ACRO215785000 ACRO215780025
Molybdän(IV)sulfid 98.5%
Molybdän(IV)sulfid
Formel: MoS₂
Schmelzpunkt: 2375 °C
Dichte: 4,8 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003470
CAS-Nummer: 1317-33-5
EINECS: 215-263-9
Merck Index: 12,06318
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to black Powder
Assay ≥98.0 % (MoS2)