Wolfram(VI)chlorid 99% 20 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
200300100
200300500
200302500
ACRO200300100EA
61.7
EUR
ACRO200300100
ACRO200300500
ACRO200302500
Wolfram(VI)chlorid 99% 20 mesh
Wolfram(VI)chlorid
Formel:
Cl₆W Siedepunkt: 347 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 275 °C Dichte: 3,518 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011463 CAS-Nummer: 13283-01-7 EINECS: 236-293-9 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Grey to dark blue to violet to black Powder |
Purity | ≥98.5 % |