Chrom(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Chromium trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
450790-25G
450790-5G
SIAL450790-25GEA
459
EUR
SIAL450790-25G
SIAL450790-5G
Chrom(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Chrom(III)chlorid
Formel:
Cl₃Cr Schmelzpunkt: 1152 °C Dichte: 2.76 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010948 CAS-Nummer: 10025-73-7 EINECS: 233-038-3 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 12,02278 |