Chrom(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
244805-25G 244805-5G
SIAL244805-25GEA 608 EUR
SIAL244805-25G SIAL244805-5G
Chrom(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Chrom(II)chlorid
Formel: Cl₂Cr
Siedepunkt: 1302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 823…825 °C
Dichte: 2,87 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010947
CAS-Nummer: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02264