Niob(V)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diniobium pentaoxide, Niobium pentoxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
203920-10G
203920-250G
203920-50G
SIAL203920-10GEA
99.7
EUR
SIAL203920-10G
SIAL203920-250G
SIAL203920-50G
Niob(V)oxid, Sigma-Aldrich®
Niob(V)oxid
Formel:
Nb₂O₅ Schmelzpunkt: 1496 °C Dichte: 4.6 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011128 CAS-Nummer: 1313-96-8 EINECS: 215-213-6 Merck Index: 14,06559 |