Vanadium(III)chlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
197000250 197001000 197000050
ACRO197000250EA 119 EUR
ACRO197000250 ACRO197001000 ACRO197000050
Vanadium(III)chlorid 97%
Vanadium(III)chlorid
Formel: Cl₃V
Schmelzpunkt: 250 °C (dec.)
Dichte: 3 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011454
CAS-Nummer: 7718-98-1
EINECS: 231-744-6
UN-Nummer: 2475
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark blue to violet to black Powder
Titration Argentometric ≥96.0 %
Insoluble matter ≤0.5 % (in water)