Titan(IV)ethanolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Titanium (IV) ethoxide, Titanium tetraethanolate, Tetraethyl orthotitanate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
244759-250G 244759-50G
SIAL244759-250GEA 303 EUR
SIAL244759-250G SIAL244759-50G
Titan(IV)ethanolat, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)ethanolat
Formel: C₈H₂₀O₄Ti
Molekulargewicht: 228.12 g/mol
Siedepunkt: 150
Dichte: 1.107 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 33
MDL Number: MFCD00009071
CAS-Nummer: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
UN-Nummer: 2924
ADR: 3 II