Titan(IV)ethanolat (33 - 35% TiO₂)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Titanium (IV) ethoxide, Titanium tetraethanolate, Tetraethyl orthotitanate
223760500 223762500 223760010
ACRO223760500EA 73.2 EUR
ACRO223760500 ACRO223762500 ACRO223760010
Titan(IV)ethanolat (33 - 35% TiO₂)
Titan(IV)ethanolat
Formel: C₈H₂₀O₄Ti
Molekulargewicht: 228.12 g/mol
Siedepunkt: 150…152 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1.09 g/cm³
Flammpunkt: 33 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009071
CAS-Nummer: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
UN-Nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
Titration Complexometric 33 to 35 % (TiO2)