Titan(IV)isopropoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Titanium tetraisopropanolate, Titanium (IV) isopropoxide
87560-100ML 87560-500ML
SIAL87560-100MLEA 79.2 EUR
SIAL87560-100ML SIAL87560-500ML
Titan(IV)isopropoxid, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)isopropoxid
Formel: C₁₂H₂₈O₄Ti
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 0.9711 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 51 °C
MDL Number: MFCD00008871
CAS-Nummer: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN-Nummer: 2413
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09614