Titan(IV)isopropoxid 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Titanium tetraisopropanolate, Titanium (IV) isopropoxide
194700050 194702500 194700010 194700025
ACRO194700050EA 29 EUR
ACRO194700050 ACRO194702500 ACRO194700010 ACRO194700025
Titan(IV)isopropoxid 98+%
Titan(IV)isopropoxid
Formel: C₁₂H₂₈O₄Ti
Siedepunkt: 240 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: >15 °C
Dichte: 0.95 g/cm³
Flammpunkt: 46 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008871
CAS-Nummer: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN-Nummer: 2413
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09614
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥15 °C
Assay 16.6 to 17.3 % (Ti)
Color scale ≤100 APHA