Titan(IV)oxid rutil ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pigment White 6, Rutile, Titanium dioxide rutile
43047.A1
43047.30
43047.A7
43047.A1EA
133
EUR
43047.A1
43047.30
43047.A7
Titan(IV)oxid rutil ≥99,5% (Metall-Basis)
Titan(IV)oxid rutil
Purity: 99.5% min
CAS No.: 1317-80-2
Molecular Formula: O2Ti
Formula Weight: 79.90
Physical Form: 1.0-2.0 Micron APS Powder
Density: 4.23
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1830-1850°
Boiling Point: 2500-3000°
Merck Reference: 14,9472
MDL No.: MFCD00011269
Formel:
O₂Ti Siedepunkt: 2500…3000 °C Schmelzpunkt: 1830…1850 °C Dichte: 4.23 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011269 CAS-Nummer: 1317-80-2 EINECS: 215-282-2 Merck Index: 14,9472 |