Titan(IV)oxid anatas, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Pigment White 6, Titanium dioxide anatase, Anatase
M-Clarity™ quality level = MQ100
637254-100G
637254-500G
637254-50G
SIAL637254-100GEA
446
EUR
SIAL637254-100G
SIAL637254-500G
SIAL637254-50G
Titan(IV)oxid anatas, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)oxid anatas
Formel:
TiO₂ |
MDL Number:
MFCD00011269 CAS-Nummer: 1317-70-0 EINECS: 215-280-1 |