Poly(diallyldimethylammonium chloride) [pDADMAC] -Lösung, M.W. <100000 35% (w/w) in Wasser, sehr geringes molekulares Gewicht, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyquaternium-6, N,N-Dimethyl-N-2-propenyl-2-propen-1-aminiumchloridehomopolymer, PolyDADMAC
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
522376-25ML 522376-1L
SIAL522376-25MLEA 82.6 EUR
SIAL522376-25ML SIAL522376-1L
Poly(diallyldimethylammonium chloride) [pDADMAC] -Lösung, M.W. <100000 35% (w/w) in Wasser, sehr geringes molekulares Gewicht, Sigma-Aldrich®
Poly(diallyldimethylammonium chloride) [pDADMAC]
Formel: (C₈H₁₆ClN)n
Dichte: 1.09 g/ml (25 °C)
Flammpunkt: >100 °C
MDL Number: MFCD00192409
CAS-Nummer: 26062-79-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Infrared spectrum Conforms to structure
Viscosity (25 °C) 100 - 200 cps
pH (c = neat) 5.0 - 8.0
Total solids 34.0 - 36.0%
Concentration 35 wt. % in H₂O