Titan(IV)oxid 98,0-100,5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
277370010 277370100
ACRO277370010EA 68 EUR
ACRO277370010 ACRO277370100
Titan(IV)oxid 98,0-100,5%
Titan(IV)oxid
Formel: TiO₂
Siedepunkt: 2900 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 1855 °C
Dichte: 4.23 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011269
CAS-Nummer: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder
Acidity/alkalinity Passes test
Titration 98.0 to 100.5 %
Antimony (Sb) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Barium (Ba) passes test
Iron (Fe) ≤200 ppm
Soluble matter ≤0.5 % (in water)