Yttrium(III)oxid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
194610500
194610100
194612500
ACRO194610500EA
122
EUR
ACRO194610500
ACRO194610100
ACRO194612500
Yttrium(III)oxid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Yttrium(III)oxid
Formel:
Y₂O₃ Siedepunkt: 4300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2410 °C Dichte: 5,01 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011473 CAS-Nummer: 1314-36-9 EINECS: 215-233-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Assay | ≥99.99 % (Y2O3) TREO base |
Particle size | 2 to 10 µm (d50) |
Total conc. of imp.as REO | ≤100 ppm |
Loss on ignition | ≤1.0 % (1000°C) Material base |