Yttrium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Yttrium trifluoride, Yttrium(III) fluoride
11178.14 11178.22 11178.36
11178.14EA 132 EUR
11178.14 11178.22 11178.36
Yttrium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Yttrium(III)fluorid
Purity: 99.99% CAS No.: 13709-49-4 Molecular Formula: YF3 Formula Weight: 145.90 Physical Form: Lump/powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049714
Formel: F₃Y
Siedepunkt: 2227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1387 °C
Dichte: 4.01 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049714
CAS-Nummer: 13709-49-4
EINECS: 237-257-5
UN-Nummer: 3288
ADR: 6.1,III