Yttrium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
451363-10G
451363-50G
SIAL451363-10GEA
127
EUR
SIAL451363-10G
SIAL451363-50G
Yttrium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Yttrium(III)chlorid
Formel:
Cl₃Y Siedepunkt: 1488 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 703 °C Dichte: 2.52 g/cm³ (700 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011470 CAS-Nummer: 10361-92-9 EINECS: 233-801-0 |