Yttrium(III)chlorid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
ampouled under argon
35743.09 35743.18 35743.30
35743.09EA 156 EUR
35743.09 35743.18 35743.30
Yttrium(III)chlorid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Yttrium(III)chlorid
Purity: 99.99% CAS No.: 10361-92-9 Molecular Formula: Cl3Y Formula Weight: 195.26 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 2.67 Appearance: White to pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 721° Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011470
Formel: Cl₃Y
Siedepunkt: 1488 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 721 °C
Dichte: 2.67
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011470
CAS-Nummer: 10361-92-9
EINECS: 233-801-0
Merck Index: 14,10107