Yttrium(III)bromid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
ampouled under argon
35746.04
35746.09
35746.04EA
162
EUR
35746.04
35746.09
Yttrium(III)bromid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Yttrium(III)bromid
Purity: 99.9%
CAS No.: 13469-98-2
Molecular Formula: YBr3
Formula Weight: 328.63
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00049710
Formel:
Br₃Y Schmelzpunkt: 904 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049710 CAS-Nummer: 13469-98-2 EINECS: 236-728-2 |