Quecksilber(II)sulfat ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
83565.180EA
271
EUR
83565.180
83565.230
Quecksilber(II)sulfat ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Quecksilber(II)sulfat
Formel:
HgSO₄ Schmelzpunkt: 850 °C Dichte: 6,47 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011047 CAS-Nummer: 7783-35-9 EINECS: 231-992-5 UN-Nummer: 1645 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05914 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98.0 % |
Chemical oxygen demand (COD) | Passes test |
Residue after reduction | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 30 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |
Hg (I) (Mercury) | Max. 0.15 % |