Quecksilber(II)sulfat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Mercury sulphate, Mercuric sulphate
7135.1000EA 70.07 EUR
7135.1000 7135.2500
Quecksilber(II)sulfat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Quecksilber(II)sulfat
Formel: HgSO₄
Molekulargewicht: 296.65 g/mol
Schmelzpunkt: 850
Dichte: 6.47 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011047
CAS-Nummer: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN-Nummer: 1645
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05914
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (Hg2+) passes test
Molarity (K2Cr2O7) 0.0198 - 0.0202