Quecksilber(II)sulfat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Mercury sulphate, Mercuric sulphate
190501000 190505000
ACRO190501000EA 127 EUR
ACRO190501000 ACRO190505000
Quecksilber(II)sulfat 99+%
Quecksilber(II)sulfat
Formel: HgSO₄
Molekulargewicht: 296.65 g/mol
Schmelzpunkt: 850
Dichte: 6.47 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011047
CAS-Nummer: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN-Nummer: 1645
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05914
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Assay ≥99.0 %