Zinkselenid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Zinc (II) selenide
A19947.09
A19947.18
A19947.30
A19947.09EA
30.7
EUR
A19947.09
A19947.18
A19947.30
Zinkselenid
Zinkselenid
CAS No.: 1315-09-9
Molecular Formula: ZnSe
Formula Weight: 144.33
Odour: Odourless
Melting Point:
Formel:
SeZn Molekulargewicht: 144.35 g/mol Schmelzpunkt: >1100 °C Dichte: 5.42 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011296 CAS-Nummer: 1315-09-9 EINECS: 215-259-7 UN-Nummer: 3283 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,10290 |