Quecksilber(II)thiocyanat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
37106.18 37106.30
37106.18EA 82.4 EUR
37106.18 37106.30
Quecksilber(II)thiocyanat
Quecksilber(II)thiocyanat
CAS No.: 592-85-8 Molecular Formula: C2HgN2S2 Formula Weight: 316.75 Physical Form: Powder Density: 3.71 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to pale yellow Odour: Odourless Melting Point: ca 165° dec. Beilstein Reference: 3561344 Merck Reference: 14,5890 UN No.: 1646 MDL No.: MFCD00011039
Formel: C₂HgN₂S₂
Schmelzpunkt: ∼ 165 °C (Zersetzung)
Dichte: 3,71
Flammpunkt: 120 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011039
CAS-Nummer: 592-85-8
EINECS: 209-773-0
UN-Nummer: 1646
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5890