Zinksulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Zinc (II) sulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
14459-1KG 14459-500G
SIAL14459-1KGEA 341 EUR
SIAL14459-1KG SIAL14459-500G
Zinksulfid, Sigma-Aldrich®
Zinksulfid
Formel: SZn
Schmelzpunkt: 1064 °C
Dichte: 4.1 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011301
CAS-Nummer: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Merck Index: 12,10294