Zinksulfid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Zinc (II) sulphide
A16296.0B A16296.0I A16296.30
A16296.0BEA 114 EUR
A16296.0B A16296.0I A16296.30
Zinksulfid ≥98%
Zinksulfid
Purity: 98% CAS No.: 1314-98-3 Molecular Formula: SZn Formula Weight: 97.43 Odour: Odourless Melting Point: 1700° MDL No.: MFCD00011301
Formel: SZn
Schmelzpunkt: 1700 °C
Dichte: 4.10
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011301
CAS-Nummer: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Merck Index: 14,10160